Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01236771_m1
          See other 1700080E11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700080E11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700080E11 gene
          Gene Aliases:
          AI429110, Tseg8
          Chromosome Location:
          Chr.9: 105143344 - 105145082 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01236771_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700080E11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028562.3 NP_082838.2 2 - 3 566 75
          GenBank mRNA FJ211595.1 - 2 - 3 412 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002989.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700080E11Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115022 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26795771 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115022 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P179194 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P179193 NM_028562.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P179193 AK006953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P179193 BC048436.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115022 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07748888 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07748892 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07748891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26795717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07748884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07838521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07746895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07748892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07746897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07763422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26795771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10596323 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10596325 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10596324 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10596326 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419337_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10596322 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419337_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419337_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73532_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73532_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900024634.mm.1 NM_028562.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900024634.mm.1 NM_028562.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900024634.mm.1 TC0900002989.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419337_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419337_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419337_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419337_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419337_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419337_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 880440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6400270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006400270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772130 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772130 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl35413.3.1_162-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6400270 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl35413.3.1_162-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6400270 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2864695 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2864695 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772130 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline