Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01238818_s1
          See other GM4907 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4907
          Gene Name:
          predicted gene 4907
          Gene Aliases:
          EG236749
          Chromosome Location:
          Chr.X: 23882524 - 23907602 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01238818_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4907
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034864.3 NP_001030036.2 2 288 107
          GenBank mRNA AK133369.1 - 415 107
          BC147618.1 - 2 288 9056608 107
          BC147627.1 - 2 288 9056617 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121275 BC147627.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121275 NM_001034864.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121275 AK133369.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 351071 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738814 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 785985 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373008 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 593614 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 904400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 696207 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 410936 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 649769 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 135172 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 828453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 131166 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 566211 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736786 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 456826 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 96367 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447507 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 34011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 25075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 39675 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 98136 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 176507 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P177566 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121275 BC147627.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121275 NM_001034864.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121275 AK133369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03653971 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09255391 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09255406 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09255354 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03653955 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09255417 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03653976 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P177566 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P639689 BC147618.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P639689 BC147627.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P639689 NM_001034864.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P639689 AK133369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P177566 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P09255342 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03653971 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P09255417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32301361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15011809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15158035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15158041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32301209 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599057 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10599054 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001684.mm.1 NM_001034864.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001684.mm.1 NM_001034864.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001684.mm.1 TC0X00000240.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001683.mm.1 NM_001034864.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001683.mm.1 NM_001034864.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001683.mm.1 TC0X00000240.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 744470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250933 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3132434 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3132434 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0