Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01239697_s1
          See other RRS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rrs1
          Gene Name:
          RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          5730466A07Rik, AA415037, D1Ertd701e, Rrr
          Chromosome Location:
          Chr.1: 9545408 - 9547455 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01239697_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rrs1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021511.2 NP_067486.2 1 1981 90
          GenBank mRNA AB041589.1 - 1 1947 90
          AK010178.1 - 1 1930 90
          AK013172.1 - 1 327 90
          AK017683.1 - 1 1932 90
          AK019913.1 - 1 1929 90
          AK122207.2 - 1 1942 90
          AK142041.1 - 1 1982 90
          BC003481.1 - 1 1957 2811004 90
          BC055925.1 - 1 1941 4235851 90

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rrs1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein translational protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hematopoietic progenitor cell differentiation
          mitotic metaphase plate congression
          ribosome biogenesis
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022706 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022707 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022705 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20022704 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 BC003481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 BC055925.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK214958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK019913.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P579640 AK122207.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124308 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136368 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00718631 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00938949 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00718611 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00718627 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00718641 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00718622 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022707 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022706 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20022705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20022737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022684 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00718631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022690 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01039561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00571580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00718610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20022683 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10344724 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416998_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456865_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10344723 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456865_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456865_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416998_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416998_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 59014_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 59014_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416998_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416998_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456865_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456865_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96778_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96778_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169462_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169462_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416998_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416998_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416998_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416998_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456865_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456865_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4560551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004560551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2628848 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2628848 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl059014.1_56-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4560551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl059014.1_56-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4560551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2628848 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2628848 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0