Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01241043_g1
          See other AU041133 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          AU041133
          Gene Name:
          expressed sequence AU041133
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 82128013 - 82153065 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01241043_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: AU041133
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163064.1 NP_001156536.1 3 - 4 273 157
          GenBank mRNA AK137251.1 - 3 - 4 273 157

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000919.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999977 NM_001163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999977 AI662514.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 762252 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240264 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 417555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 37035 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 388751 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 51362 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 364825 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 946057 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 344986 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 690076 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 102627 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 21806 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999977 NM_001163064.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999977 AI662514.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07126477 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07126458 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291467 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27291405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444041_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433011_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 216177_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 216177_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007335.mm.1 NM_001163064.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007335.mm.1 NM_001163064.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007335.mm.1 TC1000000919.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007334.mm.1 NM_001163064.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007334.mm.1 NM_001163064.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007334.mm.1 TC1000000919.mm.1 MTA TC
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444041_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444041_PM_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline