Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01243864_g1
          See other NSFL1C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nsfl1c
          Gene Name:
          NSFL1 (p97) cofactor (p47)
          Gene Aliases:
          Munc-18c, Stxbp3a, p47
          Chromosome Location:
          Chr.2: 151494182 - 151511310 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01243864_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nsfl1c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001291074.1 NP_001278003.1 1 - 2 234 77
          NM_198326.3 NP_938085.1 1 - 2 234 77
          GenBank mRNA AK013024.1 - 1 - 2 122 77
          AK039136.1 - 1 - 2 228 77
          AK137088.1 - 1 - 2 136 77
          BC050936.1 - 1 - 2 108 6818719 77
          BC106101.1 - 1 - 2 107 77
          CJ152490.1 - 1 - 2 235 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nsfl1c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagosome assembly
          Golgi organization
          nuclear envelope reassembly
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of catalytic activity
          membrane fusion
          protein binding
          phospholipid binding
          lipid binding
          protein phosphatase type 1 regulator activity
          ubiquitin binding
          ATPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21744134 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078940 BC106101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078940 AK013024.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078940 AK137088.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078940 NM_198326.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078940 U19521.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 368501 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 313980 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 796297 AK009347.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 938065 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 268345 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949675 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 88617 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 186313 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 55070 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113460 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 111484 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125325 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167795 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078940 BC106101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078940 AK013024.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078940 AK137088.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078940 NM_198326.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078940 U19521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21744115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21744134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21744154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21744130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21744125 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00526954 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167795 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125325 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237766 BC106101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237766 AK013024.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237766 AK137088.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237766 BC050936.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237766 NM_198326.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109149 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167795 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125325 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117254 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01326169 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21744134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21744185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02248634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02199229 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744182 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744115 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01326169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02283169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01175639 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744158 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744162 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01377101 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744106 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01247532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744190 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01392368 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744170 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744201 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744173 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744204 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02040623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21744191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477010 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477008 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477007 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477009 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521814 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429328_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10477006 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10521813 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429328_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429328_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017667.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017667.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017689.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017689.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017678.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017678.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017677.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017677.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017687.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017687.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017688.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017688.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017668.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017668.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017674.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017674.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017679.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017679.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017680.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017680.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017683.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017683.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017684.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017684.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017666.mm.1 NM_198326.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017666.mm.1 TC0200002261.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429328_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429328_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429328_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429328_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429328_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429328_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 431502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105690131 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105690131 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4050670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004050670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254302 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254302 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246063 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0386649.7_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105690131 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4050670 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0386649.7_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4050670 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105690131 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1254302 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2553429 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1254302 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0386649.7_4-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline