Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01246427_g1
          See other 1700003F12RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700003F12Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700003F12 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 154548904 - 154550050 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01246427_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700003F12Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029305.2 NP_083581.1 2 - 3 227 70
          GenBank mRNA AK005633.1 - 2 - 3 228 70
          BC039797.1 - 2 - 3 89 70
          BC147532.1 - 2 - 3 215 9056523 70
          BC147533.1 - 2 - 3 215 9056524 70
          DQ080431.1 - 2 - 3 228 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002344.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761082 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761084 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761081 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761085 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761083 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 BC147533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 DQ080431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 NM_029305.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 AK005633.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119358 BC147532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102102 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122111 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761082 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761081 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761083 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761085 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372102 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761051 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01718402 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761070 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01804958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761065 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761074 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01935003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01634911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01237357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477552 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477554 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477553 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440176_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452863_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10477551 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452863_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440176_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452863_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440176_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75480_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75480_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018635.mm.1 NM_029305.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018635.mm.1 NM_029305.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018635.mm.1 TC0200002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018636.mm.1 NM_029305.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018636.mm.1 NM_029305.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018636.mm.1 TC0200002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018634.mm.1 NM_029305.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018634.mm.1 NM_029305.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018634.mm.1 TC0200002344.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1440176_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452863_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452863_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440176_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165903_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165903_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452863_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440176_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440176_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452863_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 455292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257491 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2868440 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2868440 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline