Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01247525_m1
          See other VPS9D1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps9d1
          Gene Name:
          VPS9 domain containing 1
          Gene Aliases:
          1300018I17Rik, 2410004N05Rik, 5DOS1, Vsp9d1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 123242356 - 123254217 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01247525_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps9d1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028200.1 NP_082476.1 13 - 14 1841 67
          GenBank mRNA AK005046.2 - 13 - 14 1793 67
          AK028751.1 - 13 - 14 1784 67
          AK032561.1 - 12 - 13 2298 67
          AK151498.1 - 12 - 13 2143 67
          AK210076.1 - 2 - 3 280 67
          AY751521.1 - 13 - 14 2014 67

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997335 BC057621.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997335 BQ033590.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997335 AY751521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997335 BC021813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997335 NM_028200.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 202954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 23701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 288114 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 124043 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 840671 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 241574 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447190 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 603926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 174270 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106198 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P180417 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997335 BC057621.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997335 BQ033590.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997335 AY751521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997335 BC021813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997335 NM_028200.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454234 BC057621.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454234 BQ033590.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454234 AY751521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454234 AK154409.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P454234 AK155433.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582490 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582494 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582484 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582486 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582495 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582493 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582488 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582491 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582496 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582485 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582487 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582497 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582483 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430437_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439390_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426828_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10582482 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439390_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430437_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430437_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426828_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439390_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426828_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72325_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72325_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439390_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426828_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439390_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426828_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430437_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430437_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170660_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170660_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430437_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439390_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439390_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430437_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426828_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426828_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426828_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1439390_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430437_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430437_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426828_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1439390_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102900100 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106100180 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102900100 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1245517 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2654443 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102900100 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102900100 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1245517 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline