Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01248636_m1
          See other CES2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ces2b
          Gene Name:
          carboxyesterase 2B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 104828494 - 104840093 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01248636_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ces2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198171.2 NP_937814.1 2 - 3 315 86
          GenBank mRNA BC015286.1 - 2 - 3 353 86
          BC044835.1 - 2 - 3 335 86
          BC058815.1 - 2 - 3 316 6530348 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001193.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ces2b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          carboxylic ester hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 510763 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 31424 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 433670 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30428 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 932078 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 77590 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137967 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26130409 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06625008 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137967 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06625024 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC058815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC015286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 BC044835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P627269 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436567 BC058815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436567 BC015286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436567 BC044835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436567 NM_198171.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110449 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137967 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06855475 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189491 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189493 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189492 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189486 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06855478 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189485 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07189490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26130419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06708585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06855475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07189492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06708588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06855479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07189493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07189489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07338201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07338158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07109341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26130458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574538 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574537 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574514 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574521 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574534 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574512 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574519 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574542 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574543 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574515 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574513 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574518 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574517 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574544 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574520 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457619_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10574511 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10574532 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457619_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457619_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234669_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234669_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009268.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009268.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009268.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009271.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009271.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009271.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009274.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009274.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009274.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009263.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009263.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009263.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009265.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009265.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009265.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009267.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009267.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009267.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009272.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009272.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009272.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009273.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009273.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009273.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009269.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009269.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009269.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009275.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009275.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009275.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009266.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009266.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009266.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009270.mm.1 NM_198171.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009270.mm.1 NM_198171.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009270.mm.1 TC0800001193.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1457619_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457619_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457619_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457619_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 864970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6840440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6840440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006840440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2745488 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2745488 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33433.12.1_287-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6840440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33433.12.1_287-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6840440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2745488 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2745488 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline