Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01250806_g1
          See other SPEM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spem1
          Gene Name:
          sperm maturation 1
          Gene Aliases:
          1700095G12Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 69820871 - 69822165 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01250806_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spem1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028855.1 NP_083131.1 2 - 3 268 96
          GenBank mRNA AK007080.1 - 2 - 3 284 96
          BC048760.1 - 2 - 3 268 96
          BC100505.1 - 2 - 3 260 30917608 96
          EF120626.1 - 2 - 3 268 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003068.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          multicellular organism development
          spermatogenesis
          sperm individualization
          cell differentiation
          sperm motility

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 208361 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138746 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138746 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 EF120626.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 NM_028855.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 AK007080.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 BC048760.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P115541 BC100505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138746 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09336910 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09336904 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09188552 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09336906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09336912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387658 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387656 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431384_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10387655 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431384_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431384_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74288_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74288_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028142.mm.1 NM_028855.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028142.mm.1 NM_028855.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028142.mm.1 TC1100003068.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028144.mm.1 NM_028855.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028144.mm.1 NM_028855.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028144.mm.1 TC1100003068.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028143.mm.1 NM_028855.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028143.mm.1 NM_028855.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028143.mm.1 TC1100003068.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431384_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431384_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431384_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431384_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 621181 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2696842 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2696842 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline