Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01251617_m1
          See other 4930432K21RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930432K21Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930432K21 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 84147963 - 84172597 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01251617_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930432K21Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163752.1 NP_001157224.1 3 - 4 576 60
          NM_029045.2 NP_083321.2 3 - 4 576 60
          GenBank mRNA AK015293.1 - 3 - 4 363 60
          AK199355.1 - 1 - 2 34 60
          AK208111.1 - 1 - 2 60
          BC075658.1 - 3 - 4 455 30607069 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000948.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4930432K21Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26018419 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106241 BC075658.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106241 AK015293.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106241 NM_001163752.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106241 NM_029045.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 149082 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366229 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 895356 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 781315 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 76570 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117398 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 528983 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 15210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 411798 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 701646 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 220067 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 339380 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 170593 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 83519 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 36246 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176996 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147887 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106241 BC075658.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106241 AK015293.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106241 NM_001163752.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106241 NM_029045.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26018422 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01783052 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176996 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01783074 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06577604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147887 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06577612 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01783058 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463034 BC075658.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463034 AK015293.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463034 NM_001163752.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463034 NM_029045.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P567419 BC075658.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P567419 AK015293.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P567419 NM_001163752.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P567419 NM_029045.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06577604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147887 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176996 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06801207 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06801206 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06801209 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06801216 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26018419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26018578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07345079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06864723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06907501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06875918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07194572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26018532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06875906 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573340 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573333 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573338 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573341 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573339 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453194_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10573332 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453194_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453194_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74666_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74666_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007078.mm.1 NM_001163752.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007078.mm.1 NM_001163752.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007078.mm.1 NM_029045.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007078.mm.1 NM_029045.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007078.mm.1 TC0800000948.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007079.mm.1 NM_029045.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007079.mm.1 NM_029045.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007079.mm.1 TC0800000948.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007080.mm.1 NM_029045.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007080.mm.1 NM_029045.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800007080.mm.1 TC0800000948.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453194_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453194_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453194_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453194_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2672745 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2672745 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2672745 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline