Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01252566_m1
          See other PRSS54 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prss54
          Gene Name:
          protease, serine 54
          Gene Aliases:
          4931432M23Rik, Klkbl4
          Chromosome Location:
          Chr.8: 95559067 - 95576330 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01252566_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prss54
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027640.1 NP_081916.1 2 - 3 236 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002747.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          biological_process
          molecular_function
          serine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2067971 AK016501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2067971 BC144859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2067971 NM_027640.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2067971 BC145787.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567193 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 786938 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 709280 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 938488 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11220 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 903749 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 885612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 336154 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 195684 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 530918 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 82100 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 120429 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131767 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2067971 AK016501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2067971 BC144859.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2067971 NM_027640.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2067971 BC145787.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209704 AK016501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26083995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26084021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07310422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07317452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06712775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07078541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07068075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07027259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07229477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06712767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07204632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06712774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07007687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06712773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06766673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06811874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07406971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07406974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06734674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07007685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07102225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06734672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07204640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06673753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07310425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07290991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07148155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26083986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07290972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26084068 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10580901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10580900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10580898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10580902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10580899 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429975_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10580897 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429975_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429975_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70993_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70993_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021119.mm.1 NM_027640.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021119.mm.1 NM_027640.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021119.mm.1 TC0800002747.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021117.mm.1 NM_027640.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021117.mm.1 NM_027640.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021117.mm.1 TC0800002747.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021118.mm.1 NM_027640.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021118.mm.1 NM_027640.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021118.mm.1 TC0800002747.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429975_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429975_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171346_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171346_i_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429975_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429975_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 322249 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239366 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2824364 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2824364 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline