Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01252823_s1
          See other OLFR382 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr382
          Gene Name:
          olfactory receptor 382
          Gene Aliases:
          MOR135-14
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73516259 - 73517197 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01252823_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr382
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146443.1 NP_666654.1 1 840 116

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr382

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006430 NM_146443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169279 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006430 NM_146443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P219752 NM_146443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917316 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169279 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P219752 NM_146443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134860 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169279 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09418082 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09418070 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09418077 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09418086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09394351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09418080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09410575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09668512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09394350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09418069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09668522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388277 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388276 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 299636 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3850021 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3850021 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105390750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003850021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2611518 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244208 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2611518 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258435.1_107-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_33239297-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3850021 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105390750 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258435.1_107-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105390750 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3850021 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2611518 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2611518 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0