Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01252852_m1
          See other GM11744 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm11744
          Gene Name:
          predicted gene 11744
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000003947, Prcd
          Chromosome Location:
          Chr.11: 116657108 - 116668389 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01252852_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm11744
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163318.1 NP_001156790.1 2 - 3 267 60
          GenBank mRNA AK137302.1 - 698 60
          CK620045.1 - 2 - 3 213 60
          DQ390337.1 - 2 - 3 267 60

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK137302.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          visual perception
          biological_process
          response to stimulus
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164469 CK620045.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164469 DQ390337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164469 AK137302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164469 NM_001163318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164469 AI846736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040276 NM_001163318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040276 AI846736.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 263323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 889717 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 330848 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 739250 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266259 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 308270 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 818189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 546773 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 336555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 374541 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964647 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 261384 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 132224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124251 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86074 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 62930 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 50429 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164469 CK620045.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164469 DQ390337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164469 AK137302.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164469 NM_001163318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164469 AI846736.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040276 NM_001163318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040276 AI846736.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1069478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28160714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09402224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28160710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28160713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09511941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28160715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09511940 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382832 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382834 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382836 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382831 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382835 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436657_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10382830 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436657_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436657_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100038570_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100038570_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018418.mm.1 NM_001163318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018418.mm.1 NM_001163318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018418.mm.1 TC1100001938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018420.mm.1 NM_001163318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018420.mm.1 NM_001163318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018420.mm.1 TC1100001938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018421.mm.1 NM_001163318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018421.mm.1 NM_001163318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018421.mm.1 TC1100001938.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018419.mm.1 NM_001163318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018419.mm.1 NM_001163318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018419.mm.1 TC1100001938.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436657_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436657_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436657_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436657_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 595603 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline