Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01253257_g1
          See other ARL16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arl16
          Gene Name:
          ADP-ribosylation factor-like 16
          Gene Aliases:
          2600005N12Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 120464326 - 120467600 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01253257_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arl16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_197995.2 NP_932112.2 4 - 5 530 68
          GenBank mRNA AK038349.1 - 4 - 5 402 68
          BC139260.1 - 4 - 5 401 8862282 68
          BC139262.1 - 4 - 5 401 8862284 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004208.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184734 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184733 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184738 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182810 NM_197995.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182810 AK140077.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 403864 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 655636 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154032 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182810 NM_197995.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182810 AK140077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28184734 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154032 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P298716 BC009089.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P298716 AK140077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131325 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09302380 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09302353 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09302370 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184734 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184738 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28184733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28184652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08977943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09302357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09616254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09302353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09302378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28184724 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393813 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393805 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393809 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393808 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393807 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452104_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452103_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10393804 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452103_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452104_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452103_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452104_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70317_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70317_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040130.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040130.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040130.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040124.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040124.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040124.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040127.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040127.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040127.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040133.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040133.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040133.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040125.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040125.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040125.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040123.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040123.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040123.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040126.mm.1 NM_197995.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040126.mm.1 NM_197995.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040126.mm.1 TC1100004208.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452104_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452103_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452104_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452103_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452104_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452103_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452103_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452104_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452104_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452103_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452104_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452103_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 671675 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3610180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003610180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231868 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231868 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39237.2_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3610180 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39237.2_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3610180 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231868 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231868 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl39237.2_0-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline