Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01256054_m1
          See other LRRC19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrc19
          Gene Name:
          leucine rich repeat containing 19
          Gene Aliases:
          9130022A01Rik, AI314124, AL022954, AW261791
          Chromosome Location:
          Chr.4: 94636154 - 94650144 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01256054_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrrc19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175305.4 NP_780514.1 3 - 4 700 70
          GenBank mRNA AK033594.1 - 3 - 4 701 70
          BC061228.1 - 4 - 5 740 30314668 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003074.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrrc19

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001023 AK165421.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001023 BC029715.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001023 BC061228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001023 NM_175305.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001023 AK033594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163000 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153987 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001023 AK165421.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001023 BC029715.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001023 BC061228.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001023 NM_175305.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001023 AK033594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118809 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118816 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23118810 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05321477 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153987 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163000 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297915 AK165421.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297915 BC029715.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297915 BC061228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297915 NM_175305.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P297915 AK033594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129829 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153987 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163000 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03737983 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03737982 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03497645 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03497648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03497644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23118739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03595440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03336854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03872818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23118778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514422 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514426 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514424 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444019_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434915_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10514421 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434915_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444019_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444019_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434915_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100061_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100061_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024605.mm.1 TC0400003074.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024605.mm.1 NM_175305.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024605.mm.1 NM_175305.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024606.mm.1 TC0400003074.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024606.mm.1 NM_175305.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400024606.mm.1 NM_175305.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1444019_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444019_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434915_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434915_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434915_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434915_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444019_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444019_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 718533 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238743 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238743 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24100.6_681-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680025 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24100.6_681-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680025 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238743 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238743 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline