Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01257217_m1
          See other CEACAM15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ceacam15
          Gene Name:
          carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 15
          Gene Aliases:
          AA407838, C430002N04Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 16671331 - 16675705 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01257217_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ceacam15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175315.1 NP_780524.1 2 - 3 524 70
          GenBank mRNA AK049385.1 - 2 - 3 439 70
          BC099491.1 - 2 - 3 430 70
          BC125404.1 - 2 - 3 524 40129919 70
          BC125406.1 - 2 - 3 524 40129921 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002435.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 339537 AK089504.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865175 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 AK049385.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC099491.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC125404.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 BC125406.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482410 NM_175315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06388462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982733 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05959348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05912801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06174696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06388470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06450297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06174686 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24982739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06592131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06388474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06465054 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560297 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560295 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560296 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456451_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560294 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456451_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456451_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 101434_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 101434_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021435.mm.1 TC0700002435.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021435.mm.1 NM_175315.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021435.mm.1 NM_175315.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021434.mm.1 TC0700002435.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021434.mm.1 NM_175315.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021434.mm.1 NM_175315.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1456451_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456451_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456451_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456451_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 430747 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224870 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224870 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline