Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01257763_m1
          See other EPG5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Epg5
          Gene Name:
          ectopic P-granules autophagy protein 5 homolog (C. elegans)
          Gene Aliases:
          4732475F16, 5430411K18Rik, AI661957, AW456499, mKIAA1632
          Chromosome Location:
          Chr.18: 77938408 - 78037323 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01257763_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Epg5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001195633.1 NP_001182562.1 40 - 41 7022 58
          GenBank mRNA AK122536.1 - 25 - 26 4006 58
          BC033351.1 - 4 - 5 723 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000835.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagy
          endocytic recycling
          autophagosome maturation
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 864446 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 680414 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637360 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 13611 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 394304 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 AK009725.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 AK083802.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 AK144892.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 BC063741.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 BC066115.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865203 BC085472.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 710043 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 225551 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120317 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164368 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158213 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 BC033351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 NM_001195633.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 AK017297.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 AK122536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 BC033351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 NM_001195633.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 AK017297.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P630571 AK122536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120317 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09060754 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03519900 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09060643 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164368 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09060561 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158213 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P251008 AK028969.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164368 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120317 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14103381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13827302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13827310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13867449 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14132832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13715490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13634172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14103379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13827309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13661597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13734436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13827307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14048164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14103380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13995109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850464 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13634177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13681456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13957727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13982424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14134591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850476 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13700466 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13609995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850492 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13670612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13729526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13867457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13729532 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850473 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13634167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13730035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14134598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13663850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13908920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13715487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13613511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14059531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14132841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13663848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13770440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31850343 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456944 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456962 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456965 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456954 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456963 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456959 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456961 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456950 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456941 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456929 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456955 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456958 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456933 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456946 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456945 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456934 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456957 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456942 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456937 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456947 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456951 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456956 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456966 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456935 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456938 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456964 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456967 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456960 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456943 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456936 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456928 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456922 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428419_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428419_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006169.mm.1 NM_001195633.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006169.mm.1 NM_001195633.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006169.mm.1 TC1800000835.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428419_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428419_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 919801 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 510575 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline