Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01260067_s1
          See other HSFY2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsfy2
          Gene Name:
          heat shock transcription factor, Y linked 2
          Gene Aliases:
          4933413G11Rik, Hspy2l
          Chromosome Location:
          Chr.1: 56636044 - 56637451 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01260067_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Hsfy2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027661.2 NP_081937.1 1 1237 145
          GenBank mRNA AK016803.1 - 1 1222 145
          BC049724.1 - 1 1229 6743885 145

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsfy2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          winged helix/forkhead transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082969 AK016803.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082969 BC049724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082969 NM_027661.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 217558 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 172036 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138328 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082969 AK016803.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082969 BC049724.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082969 NM_027661.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127346 AK016803.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127346 BC049724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127346 NM_027661.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20248356 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138328 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127346 AK016803.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127346 BC049724.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127346 NM_027661.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00911248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01098994 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00911245 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01098993 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00362704 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00911234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20248369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00559449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00587014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00022813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00869581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00120294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00587005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248271 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248391 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00587001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01076653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00120296 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00022814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248382 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00509412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00586990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00559448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248371 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00235483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248278 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00586997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00758555 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00758548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01076657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00120300 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00586980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248296 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248292 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00362704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00586995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00758561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248376 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00758554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00235484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00758566 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20248380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354774 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354775 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430009_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10354773 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430009_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430009_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71066_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71066_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100019190.mm.1 NM_027661.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100019190.mm.1 NM_027661.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100019190.mm.1 TC0100002364.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430009_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430009_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 414214 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255051 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255051 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0