Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01261588_m1
          See other C330018D20RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C330018D20Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA C330018D20 gene
          Gene Aliases:
          AU018666
          Chromosome Location:
          Chr.18: 56955828 - 56975409 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01261588_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: C330018D20Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029909.1 NP_084185.1 4 - 5 324 94
          GenBank mRNA AK021208.1 - 4 - 5 301 94
          AK140255.1 - 4 - 5 305 94
          BC038160.1 - 3 - 4 268 94
          BC116244.1 - 3 - 4 290 94
          BC116245.1 - 3 - 4 290 94
          BC127172.1 - 3 - 4 290 94
          CD561591.1 - 4 - 5 324 94

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800001375.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          biological_process
          oxidation-reduction process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161083 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118454 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150817 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118454 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161083 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500407 AK140255.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500407 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P241725 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 AK140255.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 NM_029909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324640 AK021208.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118454 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13752164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13735177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13781357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13851760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733461 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13735141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025844 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13910965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13774446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13851759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13732179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14025842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13718698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31733335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458996 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458994 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458993 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458995 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439783_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453738_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10458992 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439783_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439783_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453738_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453738_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77422_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77422_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010027.mm.1 NM_029909.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010027.mm.1 NM_029909.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010027.mm.1 TC1800001375.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010029.mm.1 NM_029909.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010029.mm.1 NM_029909.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010029.mm.1 TC1800001375.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010028.mm.1 NM_029909.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010028.mm.1 NM_029909.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010028.mm.1 TC1800001375.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453738_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439783_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439783_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453738_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134661_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134661_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453738_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439783_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439783_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453738_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2525289 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233317 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline