Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01262239_g1
          See other CHPF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chpf
          Gene Name:
          chondroitin polymerizing factor
          Gene Aliases:
          1700028N03Rik, AI414328, D1Bwg1363e
          Chromosome Location:
          Chr.1: 75474569 - 75479471 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01262239_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chpf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001565.2 NP_001001565.1 4 - 5 1574 57
          NM_001001566.3 NP_001001566.1 3 - 4 1431 57
          GenBank mRNA AK006466.1 - 3 - 4 802 57
          AK155424.1 - 3 - 4 1092 57
          AK160734.1 - 2 - 3 1679 57
          BC030889.1 - 3 - 4 919 57
          BC057050.1 - 4 - 5 1410 57
          BC060598.1 - 4 - 5 1410 57
          BC071273.1 - 3 - 4 1231 6334418 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003882.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chpf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chondroitin sulfate biosynthetic process
          protein binding
          acetylgalactosaminyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          metal ion binding
          glucuronosyl-N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 4-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
          N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-beta-glucuronosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354307 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354338 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354337 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354306 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354340 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354339 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118268 BC071273.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118268 BC057050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118268 BC060598.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118268 BC030889.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118268 AK160734.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 80367 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 784305 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 477009 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 13079 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118268 BC071273.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118268 BC057050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118268 BC060598.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118268 BC030889.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118268 AK160734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P153904 BC071273.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P153904 BC057050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P153904 BC060598.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P153904 BC030889.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P153904 AK160734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20354301 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04150632 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153904 BC071273.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153904 BC057050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153904 BC060598.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153904 BC030889.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153904 AK160734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119741 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00025579 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00025588 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00025592 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354307 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354337 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354338 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354339 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354340 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354306 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20354314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20354319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00137896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00137895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00137892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00025580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00137903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20354312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355869 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355865 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355868 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355866 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355867 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454023_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10355864 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454023_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454023_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74241_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74241_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021278.mm.1 NM_001001565.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021278.mm.1 NM_001001565.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021278.mm.1 NM_001001566.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021278.mm.1 NM_001001566.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021278.mm.1 TC0100003882.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454023_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454023_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97387_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97387_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454023_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454023_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454023_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454023_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 541849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1258341 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1258341 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline