Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01262440_g1
          See other CXXC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cxxc1
          Gene Name:
          CXXC finger 1 (PHD domain)
          Gene Aliases:
          2410002I16Rik, 5830420C16Rik, AI426635, Cfp1, Cgbp, PHF18
          Chromosome Location:
          Chr.18: 74216093 - 74221496 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01262440_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cxxc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028868.3 NP_083144.1 5 - 6 918 59
          GenBank mRNA AK010337.1 - 5 - 6 919 59
          AK083655.1 - 5 - 6 923 59
          AK146688.1 - 5 - 6 1002 59
          AK194207.1 - 1 - 2 41 59
          AY099096.1 - 5 - 6 890 59
          BC012261.1 - 2 - 3 317 59
          BC030938.1 - 5 - 6 750 3980339 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000787.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cxxc1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          histone H3-K4 methylation
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          zinc ion binding
          histone methyltransferase activity (H3-K4 specific)
          unmethylated CpG binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830236 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830232 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830235 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 847857 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 853275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153300 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31830241 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03513593 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153300 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 BC030938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AY099096.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 BC012261.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AK083655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262533 AK146688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101243 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153300 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14051589 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13760300 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830232 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830235 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31830236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31830279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13909432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13702678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13702670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13909435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13721532 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13760302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13702676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13702668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13721549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13953590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31830239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14051596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456602 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456612 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456608 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456615 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456618 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456605 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456616 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456603 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456609 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456617 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456613 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456611 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456610 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456614 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456604 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456607 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456606 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454106_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452221_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456601 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454106_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452221_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454106_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452221_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74322_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74322_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005634.mm.1 NM_028868.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005634.mm.1 NM_028868.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005634.mm.1 TC1800000787.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005635.mm.1 NM_028868.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005635.mm.1 NM_028868.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005635.mm.1 TC1800000787.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452221_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452221_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103099_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103099_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169024_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169024_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170358_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170358_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452221_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452221_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452221_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452221_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454106_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1454106_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940136 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940136 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2620959 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2706251 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2706251 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2620959 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl51774.11.3_64-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0002160.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940136 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0002160.1_0-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51774.11.3_64-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940136 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2706251 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2898135 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2620959 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2620959 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2706251 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2898135 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl51774.11.3_64-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline