Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01263266_s1
          See other PCDHB13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb13
          Gene Name:
          protocadherin beta 13
          Gene Aliases:
          Pcdbh6, PcdhbM
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37442517 - 37446209 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01263266_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053138.2 NP_444368.1 1 1192 125
          GenBank mRNA AK082435.1 - 1 1199 125
          AY013774.1 - 1 1138 125
          BC138123.1 - 1 1209 8861142 125
          BC138124.1 - 1 1209 8861143 125

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 425858 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128824 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143969 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P264708 BC138123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P264708 BC138124.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P264708 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P264708 AY013774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P264708 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143969 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204809 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204809 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P264708 BC138123.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P264708 BC138124.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P264708 AK082435.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P264708 AY013774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P264708 NM_053138.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108787 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143969 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13725512 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13725497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13725520 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13725506 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13725526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13646487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13725514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455096 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455095 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455097 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450316_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455094 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450316_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450316_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93884_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93884_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002846.mm.1 NM_053138.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002846.mm.1 NM_053138.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002846.mm.1 TC1800000369.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450316_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450316_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450316_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450316_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450316_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450316_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 512582 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 656999 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6840082 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102690435 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006840082 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2598879 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2443913 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2598879 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52061.1_698-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0093884.2_291-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6840082 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102690435 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0093884.2_291-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102690435 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6840082 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1239577 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2443913 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1239577 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0