Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01263501_g1
          See other ZFP687 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp687
          Gene Name:
          zinc finger protein 687
          Gene Aliases:
          4931408L03Rik, Znf687, mKIAA1441
          Chromosome Location:
          Chr.3: 95006702 - 95015452 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01263501_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp687
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030074.2 NP_084350.1 7 - 8 3222 58
          GenBank mRNA AK019851.2 - 7 - 8 3223 58
          AK129360.1 - 2 - 3 3303 58
          AK133173.1 - 5 - 6 3826 58
          BC034652.1 - 1 - 2 55 58
          BC036979.1 - 2 - 3 461 58
          BC039950.1 - 2 - 3 435 58
          BC056943.1 - 5 - 6 2872 6831344 58
          BC060179.1 - 5 - 6 2872 6831344 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002460.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp687

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341855 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341852 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341854 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341853 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341850 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341858 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038207 AK157918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038207 NM_175356.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038207 AK129360.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038207 NM_030074.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038207 AK019851.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673161 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 514040 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 313266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 500036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 615773 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424402 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135657 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038207 AK157918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038207 NM_175356.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038207 AK129360.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038207 NM_030074.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038207 AK019851.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P222558 AK129360.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P222558 NM_030074.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P222558 AK019851.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22341841 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00701903 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00701889 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222558 AK129360.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222558 NM_030074.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222558 AK019851.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140345 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P00701903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02888728 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02888722 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02888730 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02888725 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341853 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341855 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341854 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341852 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341858 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22341850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22341863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02654071 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02888721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02980731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02888727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341881 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02687136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03125670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02654073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341884 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22341797 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500048 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500044 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500053 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500043 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500052 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500047 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500045 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500049 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428687_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10500042 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428687_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428687_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78266_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78266_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018927.mm.1 NM_030074.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018927.mm.1 NM_030074.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018927.mm.1 TC0300002460.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018929.mm.1 NM_030074.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018929.mm.1 NM_030074.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018929.mm.1 TC0300002460.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018931.mm.1 NM_030074.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018931.mm.1 NM_030074.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018931.mm.1 TC0300002460.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428687_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428687_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167949_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167949_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428687_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428687_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2360672 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002360672 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1217403 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1217403 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl078266.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2360672 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl078266.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2360672 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1217403 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1217403 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline