Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01264594_m1
          See other DACT3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dact3
          Gene Name:
          dapper homolog 3, antagonist of beta-catenin (xenopus)
          Gene Aliases:
          EG666671, naa-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 16875317 - 16887301 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01264594_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Dact3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081655.1 NP_001075124.1 1 - 2 362 96
          GenBank mRNA AB073971.1 - 1 - 2 283 96
          DQ832319.1 - 1 - 2 362 96

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000240.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of epithelial to mesenchymal transition
          Wnt signaling pathway
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of catenin import into nucleus
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          protein kinase C binding
          protein binding
          identical protein binding
          protein kinase A binding
          delta-catenin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2177885 NM_001081655.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 554419 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204334 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 560628 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 435004 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 68473 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 837134 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422804 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 83985 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2177885 NM_001081655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24983807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05993518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06158960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06562597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06353040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05993521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06539525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06550571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06550572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06600149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983701 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06063033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06314727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06314728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05993511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06326389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06157665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06627210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24983707 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550387 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550386 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550385 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550384 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438457_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440031_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434415_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443805_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550383 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434415_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443805_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434415_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440031_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438457_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443805_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438457_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440031_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 629378_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 629378_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001820.mm.1 TC0700000240.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001820.mm.1 NM_001081655.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001820.mm.1 NM_001081655.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001822.mm.1 TC0700000240.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001822.mm.1 NM_001081655.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001822.mm.1 NM_001081655.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001823.mm.1 TC0700000240.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001823.mm.1 NM_001081655.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001823.mm.1 NM_001081655.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001821.mm.1 TC0700000240.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001821.mm.1 NM_001081655.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001821.mm.1 NM_001081655.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1440031_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434415_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438457_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434415_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438457_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443805_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443805_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440031_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 140696_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 139254_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 140695_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 140696_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 139254_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 140695_PM_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443805_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440031_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438457_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438457_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443805_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440031_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434415_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434415_at - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline