Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01264889_m1
          See other 1700018C11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700018C11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700018C11 gene
          Gene Aliases:
          bM230C2.3
          Chromosome Location:
          Chr.4: 63607085 - 63622448 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01264889_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: 1700018C11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029324.2 NP_083600.1 3 - 4 237 63
          GenBank mRNA AK006081.1 - 3 - 4 238 63
          BC048618.1 - 3 - 4 240 6742642 63

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002805.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700018C11Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2181693 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 211245 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 226948 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 901407 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798035 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 539223 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838017 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 764353 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 500984 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 292519 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 25230 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134757 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2181693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22971645 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05260511 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134757 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05260537 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246738 NM_029324.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246738 AK006081.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246738 BC048618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134757 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03412048 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03933543 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03412053 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03412050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22971525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03670872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03579415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03305347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971557 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03817520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03329536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03329541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03698950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03644585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971619 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04046263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03304152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03698949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971552 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03942077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03933543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971639 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04069691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971607 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04046268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971566 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03392809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03965285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03861283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04022056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03392813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03453143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03817517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03796500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04046270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03817519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03305349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03817518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03472751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03698951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03796499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971648 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03453144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03453134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971609 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22971526 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513716 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513721 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513719 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513720 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513717 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513718 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429853_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10513715 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429853_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429853_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75524_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75524_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023090.mm.1 TC0400002805.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023090.mm.1 NM_029324.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023090.mm.1 NM_029324.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023087.mm.1 TC0400002805.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023087.mm.1 NM_029324.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023087.mm.1 NM_029324.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023088.mm.1 TC0400002805.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023088.mm.1 NM_029324.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023088.mm.1 NM_029324.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023089.mm.1 TC0400002805.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023089.mm.1 NM_029324.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400023089.mm.1 NM_029324.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1429853_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429853_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429853_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429853_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 795894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2649579 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2649579 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2649579 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0