Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01266991_s1
          See other PRLHR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prlhr
          Gene Name:
          prolactin releasing hormone receptor
          Gene Aliases:
          Gm339, Gpr10, Gr3, Prrpr
          Chromosome Location:
          Chr.19: 60465641 - 60469431 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01266991_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Prlhr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_201615.2 NP_963909.2 1 1225 99
          GenBank mRNA BC125649.1 - 1 1157 40130164 99
          BC125651.1 - 1 1157 40130166 99

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prlhr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          feeding behavior
          hormone metabolic process
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          neuropeptide Y receptor activity
          peptide hormone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225520 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225522 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225518 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225517 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225519 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058220 NM_201615.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058220 BC125649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058220 BC125651.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 439227 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111225 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058220 NM_201615.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058220 BC125649.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058220 BC125651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P385752 NM_201615.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P385752 BC125649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P385752 BC125651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32225514 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P111225 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385752 NM_201615.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385752 BC125649.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385752 BC125651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131117 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P111225 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432737 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432753 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432735 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14432758 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225517 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225519 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225518 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225520 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32225522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32225572 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14320930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225539 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14237082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14237084 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14432761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14326481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14432751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225515 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14432744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225529 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14343462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14390976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225521 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225476 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225572 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225541 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14432738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14406776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14237089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225512 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225573 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225534 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225478 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14246071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225527 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225482 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14435398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225523 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32225480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468815 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468813 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10468814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10468810 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015409.mm.1 NM_201615.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015409.mm.1 NM_201615.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015409.mm.1 TC1900001744.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015411.mm.1 NM_201615.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015411.mm.1 NM_201615.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015411.mm.1 TC1900001744.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015410.mm.1 NM_201615.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015410.mm.1 NM_201615.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900015410.mm.1 TC1900001744.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 528631 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1500010 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001500010 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1500010 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0226278.1_182-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1500010 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2935636 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2935636 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0