Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01267327_s1
          See other KTI12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kti12
          Gene Name:
          KTI12 homolog, chromatin associated (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          1110001A12Rik, AI326810, AU014758
          Chromosome Location:
          Chr.4: 108847857 - 108849412 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01267327_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kti12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029571.2 NP_083847.1 1 1036 84
          GenBank mRNA AK003197.1 - 1 1037 84
          AK148185.1 - 1 1026 84
          AK150178.1 - 1 1023 84
          AK156755.1 - 1 1004 84
          BC021493.1 - 1 1119 5345710 84

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kti12

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          nucleotide binding
          molecular_function
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197995 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197993 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197994 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197989 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155529 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23198000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23197972 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK148185.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK150178.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 AK156755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 BC021493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394728 NM_029571.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647815 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647826 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647842 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647837 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03647816 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197995 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197994 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23197993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23197990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04060964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03647819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03527743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03840860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03610499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23198000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04056166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03217273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04060960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03217272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197977 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03647843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03840859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23197939 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10506882 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10506881 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416106_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10506880 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10515049 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416106_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416106_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100087_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100087_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416106_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416106_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416106_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416106_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416106_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416106_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2599412 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2599412 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25138.1_25-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2850242 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25138.1_25-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2850242 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2599412 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2599412 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl25138.1_25-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline