Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01268342_m1
          See other TMEM160 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem160
          Gene Name:
          transmembrane protein 160
          Gene Aliases:
          1810008O21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 16452779 - 16455490 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01268342_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem160
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026938.1 NP_081214.1 2 - 3 482 107
          GenBank mRNA AK007386.1 - 2 - 3 332 107
          AK088338.1 - 2 - 3 305 107
          AK166985.1 - 2 - 3 186 107
          BC028534.1 - 2 - 3 482 1447954 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000228.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem160

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981573 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981572 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981574 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981575 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 930594 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 152023 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24981574 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06129574 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK166985.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 BC028534.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK007386.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 AK088338.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P657317 NM_026938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100020 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06129574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954804 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954805 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954800 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954798 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954807 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05954801 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981573 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981572 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981575 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24981574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24981572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06213795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06213793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06437857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06213796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06437854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06313183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05954806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06437864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06437865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24981572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550317 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550319 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550318 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460424_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550316 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460424_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460424_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69094_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69094_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001682.mm.1 TC0700000228.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001682.mm.1 NM_026938.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001682.mm.1 NM_026938.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1460424_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460424_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97356_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97356_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460424_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460424_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460424_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460424_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 442460 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219656 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2914295 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2914295 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline