Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01269309_m1
          See other 4933406J08RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933406J08Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933406J08 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 122186272 - 122206393 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01269309_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933406J08Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028914.1 NP_083190.1 6 - 7 527 72
          GenBank mRNA AK016695.1 - 6 - 7 528 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001840.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959505 AK016695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959505 NM_028914.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422977 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589984 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 391871 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 326253 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 216554 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 410309 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 48618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 766439 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 713978 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109430 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 614375 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 664627 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 121216 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 114552 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 3697 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112272 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169936 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959505 AK016695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959505 NM_028914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169936 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P112272 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279357 AK016695.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279357 NM_028914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P112272 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02217218 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01359311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01410899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21585015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584965 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475434 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475430 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475433 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475431 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430433_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10475427 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430433_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430433_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74401_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74401_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014291.mm.1 NM_028914.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014291.mm.1 NM_028914.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014291.mm.1 TC0200001840.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014292.mm.1 NM_028914.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014292.mm.1 NM_028914.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014292.mm.1 TC0200001840.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430433_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430433_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430433_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430433_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 885329 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2260528 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2657671 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2657671 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline