Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01273159_m1
          See other CST11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cst11
          Gene Name:
          cystatin 11
          Gene Aliases:
          9230101F08Rik, BB067629, CRES2, mCSTE1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 148768618 - 148771497 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01273159_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cst11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030059.2 NP_084335.1 2 - 3 429 71
          GenBank mRNA AF454373.1 - 2 - 3 431 71
          AK020300.1 - 2 - 3 431 71
          BC100526.1 - 2 - 3 354 30920256 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004814.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cst11

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          negative regulation of peptidase activity
          molecular_function
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 289884 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137331 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137331 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00524030 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 BC100526.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 NM_030059.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 AF454373.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P214347 AK020300.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137331 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01972462 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01594425 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01413874 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01972455 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01594419 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01413875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01159491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01306429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02210274 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01156692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01952013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01594424 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01594426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02160855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01171853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01810911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02280521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01245192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01811432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01521232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732059 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01594419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01413874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02160856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01874741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732074 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732044 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488408 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488405 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488407 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488406 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425258_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10488404 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425258_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425258_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78240_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78240_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041093.mm.1 NM_030059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041093.mm.1 NM_030059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041093.mm.1 TC0200004814.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425258_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425258_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425258_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425258_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425258_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425258_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 652680 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2650856 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235959 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235959 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2650856 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235959 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2650856 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline