Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01273254_m1
          See other FUT11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fut11
          Gene Name:
          fucosyltransferase 11
          Gene Aliases:
          3110009G03Rik, AI317183
          Chromosome Location:
          Chr.14: 20694968 - 20700197 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01273254_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fut11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028428.2 NP_082704.1 2 - 3 1356 94
          GenBank mRNA AJ542393.1 - 2 - 3 1355 94
          AK014029.1 - 2 - 3 1340 94
          AK029717.1 - 2 - 3 1356 94
          AK030310.1 - 2 - 3 1355 94
          AK032390.1 - 1 - 2 1438 94
          AK046461.1 - 2 - 3 1356 94
          BC138555.1 - 2 - 3 1355 8861575 94
          BC145735.1 - 2 - 3 1355 40131038 94

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400000172.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fut11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein glycosylation
          alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-galactosyltransferase activity
          molecular_function
          UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity
          glycolipid mannosyltransferase activity
          oligosaccharyl transferase activity
          dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity
          acetylglucosaminyltransferase activity
          acetylgalactosaminyltransferase activity
          galactosyltransferase activity
          fucosyltransferase activity
          O antigen polymerase activity
          lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          cellulose synthase activity
          9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
          1-phenanthrol glycosyltransferase activity
          9-phenanthrol glycosyltransferase activity
          1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity
          phenanthrol glycosyltransferase activity
          beta-1,4-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          inositol phosphoceramide synthase activity
          glucosyltransferase activity
          alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity
          indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity
          salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity
          salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity
          benzoic acid glucosyltransferase activity
          chondroitin hydrolase activity
          dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448409 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448411 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448405 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448410 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448404 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448406 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448407 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128608 AK046461.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128608 AK172061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128608 AK032390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128608 AK034234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P128608 AK029717.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 206648 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 510541 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 233313 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149678 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128608 AK046461.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128608 AK172061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128608 AK032390.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128608 AK034234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P128608 AK029717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P641341 BC138555.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P641341 BC145735.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P641341 AK046461.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P641341 AK032390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P641341 AK029717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29448413 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149678 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641341 BC138555.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641341 BC145735.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641341 AK046461.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641341 AK032390.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641341 AK029717.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11165637 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448410 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448404 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448405 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448409 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448407 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448411 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29448406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29448407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11673329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11673333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11673328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448409 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29448411 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413013 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413009 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413010 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437748_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431066_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434123_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10413008 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10413012 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434123_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434123_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437748_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431066_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437748_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431066_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73068_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73068_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001361.mm.1 NM_028428.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001361.mm.1 NM_028428.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001361.mm.1 TC1400000172.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001362.mm.1 NM_028428.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001362.mm.1 NM_028428.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001362.mm.1 TC1400000172.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001363.mm.1 NM_028428.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001363.mm.1 NM_028428.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400001363.mm.1 TC1400000172.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1434123_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437748_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434123_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437748_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431066_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431066_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168920_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168920_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134248_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134248_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169279_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169279_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434123_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431066_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431066_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437748_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434123_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437748_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 411637 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6040692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1219538 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219538 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline