Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01274189_m1
          See other ART1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Art1
          Gene Name:
          ADP-ribosyltransferase 1
          Gene Aliases:
          ADPRT, ARTC1, Yac-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102101706 - 102111758 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01274189_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Art1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009710.4 NP_033840.2 4 - 5 965 113
          GenBank mRNA AK003107.1 - 4 - 5 966 113
          AK009284.1 - 4 - 5 294 113
          AK009902.1 - 966 113
          BC063760.1 - 4 - 5 946 30137479 113
          BC132492.1 - 4 - 5 953 40130769 113
          BC132496.1 - 4 - 5 953 40130773 113
          X95842.1 - 3 - 4 927 113

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001447.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Art1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ADP-ribosylation
          NAD+ ADP-ribosyltransferase activity
          NAD(P)+-protein-arginine ADP-ribosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567106 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 745028 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 183490 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14194 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 898661 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135233 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC063760.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC132492.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 BC132496.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 NM_009710.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P166393 AK003107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134721 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131544 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05944070 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345505 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05944062 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345507 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555665 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555666 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555668 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555663 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555664 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451372_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422375_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424491_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555662 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422375_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424491_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422375_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451372_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424491_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451372_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11870_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11870_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012549.mm.1 TC0700001447.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012549.mm.1 NM_009710.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012549.mm.1 NM_009710.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012547.mm.1 TC0700001447.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012547.mm.1 NM_009710.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012547.mm.1 NM_009710.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422375_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422375_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451372_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424491_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451372_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424491_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104638_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104638_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165510_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165510_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422375_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422375_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424491_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424491_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451372_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451372_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424491_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451372_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424491_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451372_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422375_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422375_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4570292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102190594 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2679609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161382 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2679609 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161382 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0011870.1_144-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_87252714-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102190594 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0011870.1_144-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102190594 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161382 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252409 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2679609 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161382 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline