Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01274992_s1
          See other OLFR493 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr493
          Gene Name:
          olfactory receptor 493
          Gene Aliases:
          MOR204-35
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108346035 - 108346979 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01274992_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr493
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146310.1 NP_666422.1 1 566 134

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr493

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P204707 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403141 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204707 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204702 NM_146310.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112884 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06295418 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06295425 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06295412 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06295410 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06295415 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06206685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06193211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06504862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06193212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06488363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06206118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403148 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566691 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10556155 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10556154 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566690 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 298150 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 630242 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2764828 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2764828 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258307.1_39-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630242 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258307.1_39-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630242 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3004890 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2764828 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3004890 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0