Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01277123_m1
          See other HARBI1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Harbi1
          Gene Name:
          harbinger transposase derived 1
          Gene Aliases:
          D230010M03Rik
          Chromosome Location:
          Chr.2: 91710855 - 91721567 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01277123_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Harbi1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178724.4 NP_848839.2 2 - 3 1091 87
          GenBank mRNA AK045343.1 - 2 - 3 1081 87
          AK080671.1 - 2 - 3 1120 87
          AK147045.1 - 2 - 3 1131 87
          BC049253.1 - 1 - 2 596 87
          BC094315.1 - 2 - 3 1091 5716740 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001381.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Harbi1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          nuclease activity
          hydrolase activity
          phosphoric ester hydrolase activity
          T/G mismatch-specific endonuclease activity
          retroviral 3' processing activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21424196 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958344 AK041747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 365498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 844474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 844734 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 810797 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 192138 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141324 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 42007 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123962 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124071 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21424204 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124071 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123962 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 BC094315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 AK147045.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 BC049253.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 AK080671.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P385206 NM_178724.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P472762 AK084226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123140 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123962 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124071 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164560 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01312675 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01642670 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01670560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21424196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21424297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424204 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424213 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01642667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01280583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02238621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424237 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424196 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01266033 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02238617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21424234 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473977 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473980 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473978 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473979 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456872_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473976 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456872_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456872_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010864.mm.1 NM_178724.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010864.mm.1 NM_178724.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010864.mm.1 TC0200001381.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010867.mm.1 NM_178724.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010867.mm.1 NM_178724.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010867.mm.1 TC0200001381.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456872_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456872_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166742_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 136063_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166742_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 136063_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456872_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456872_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105130026 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102120286 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6180711 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105130026 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6180711 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102120286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006180711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1226081 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254268 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249186 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226081 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20627.4.1_0-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00241547.2_39-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105130026 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102120286 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6180711 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00241547.2_39-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105130026 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6180711 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102120286 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1226081 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2560631 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1226081 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline