Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01277432_m1
          See other 4933440M02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933440M02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933440M02 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 125331782 - 125349786 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01277432_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933440M02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045803.1 3 - 4 409 154
          NR_045804.1 2 - 3 340 154
          GenBank mRNA AK017137.1 - 3 - 4 411 154
          AK029758.1 - 327 154
          AK031079.1 - 148 154
          BB615583.1 - 2 - 3 327 154

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004253.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968158 AK031079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968158 AK017137.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968158 AK029758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166968 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968158 AK031079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968158 AK017137.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968158 AK029758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06355993 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01627675 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01627693 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166968 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P228524 AK017137.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P228524 AK029758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P117271 AK029758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166968 - -
          Agilent Mouse cDNA Microarray (G4104A) 961142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06284285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06116728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06092420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06474315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05943166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06635025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06474314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06357069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06143226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05998180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06451859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06066737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06474316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06092426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06426050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06465913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06301193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06281490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06465910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06411783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06434700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06465912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05973543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06174829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05973545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06284288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06407244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06661322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25493742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25494089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430924_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430924_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430924_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035371.mm.1 NR_045803.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035371.mm.1 NR_045803.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035371.mm.1 NR_045804.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035371.mm.1 NR_045804.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035371.mm.1 TC0700004253.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035370.mm.1 NR_045803.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035370.mm.1 NR_045803.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035370.mm.1 NR_045804.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035370.mm.1 NR_045804.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700035370.mm.1 TC0700004253.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430924_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430924_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430924_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430924_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3450215 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline