Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01277543_m1
          See other 1700029B22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700029B22Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700029B22 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 131146439 - 131150578 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01277543_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700029B22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040531.1 1 - 2 108 64
          GenBank mRNA AK006482.1 - 1 - 2 104 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001915.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 733600 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 906173 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 275139 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25526947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25526945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25526943 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016800.mm.1 TC0700001915.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016800.mm.1 NR_040531.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016800.mm.1 NR_040531.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016801.mm.1 TC0700001915.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016801.mm.1 NR_040531.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016801.mm.1 NR_040531.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016797.mm.1 TC0700001915.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016797.mm.1 NR_040531.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016797.mm.1 NR_040531.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016795.mm.1 TC0700001915.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016795.mm.1 NR_040531.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016795.mm.1 NR_040531.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016799.mm.1 TC0700001915.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016799.mm.1 NR_040531.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700016799.mm.1 NR_040531.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 378223 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103390315 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0