Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01277782_m1
          See other VMN2R107 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r107
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 107
          Gene Aliases:
          V2r6, Vmn107
          Chromosome Location:
          Chr.17: 20345425 - 20375772 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01277782_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r107
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001104569.1 NP_001098039.1 3 - 4 1311 110
          GenBank mRNA AF011416.1 - 1 - 2 716 110

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857356 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 856037 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 408181 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 904568 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 248125 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 735147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 281108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 280580 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 131809 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 136472 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 36239 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08732457 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08732470 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277549 AF011416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277549 NM_001104569.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P171602 AF011416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31082359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082339 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082311 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13202823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31082443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442138 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442135 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442137 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442134 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001857.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001857.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001857.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001859.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001859.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001859.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001860.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001860.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001860.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001861.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001861.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001861.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001862.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001862.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001862.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001858.mm.1 NM_001104569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001858.mm.1 NM_001104569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700001858.mm.1 TC1700000244.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420079_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420079_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438124_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438124_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420079_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420079_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 682803 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2471324 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2471324 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline