Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01278226_m1
          See other CLP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clp1
          Gene Name:
          CLP1, cleavage and polyadenylation factor I subunit
          Gene Aliases:
          AI462438, Heab
          Chromosome Location:
          Chr.2: 84723122 - 84727268 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01278226_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133840.2 NP_598601.1 2 - 3 724 98
          GenBank mRNA AK077647.1 - 2 - 3 701 98
          AK145209.1 - 699 98
          AK169709.1 - 2 - 3 733 98
          BC003237.1 - 2 - 3 724 3497802 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003876.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          mRNA polyadenylation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA polyadenylation
          mRNA cleavage
          tRNA splicing, via endonucleolytic cleavage and ligation
          mRNA processing
          tRNA processing
          phosphorylation
          cerebellar cortex development
          targeting of mRNA for destruction involved in RNA interference
          mRNA 3'-end processing
          siRNA loading onto RISC involved in RNA interference
          nucleotide binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          ATP-dependent polydeoxyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase activity
          polynucleotide 5'-hydroxyl-kinase activity
          polydeoxyribonucleotide kinase activity
          ATP-dependent polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394278 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394279 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394280 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 737916 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 698799 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 425238 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 18542 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21394290 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04591286 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407193 BC003237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122647 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04591286 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01421111 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01193239 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01193243 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01421109 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01421107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394280 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394278 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21394279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21394304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02145951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01193244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02145947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01176002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394278 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02250697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02100728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21394262 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484458 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484459 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484460 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423612_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484457 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423612_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423612_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 98985_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 98985_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033552.mm.1 NM_133840.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033552.mm.1 NM_133840.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033552.mm.1 TC0200003876.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423612_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423612_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160672_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160672_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170961_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170961_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423612_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423612_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423612_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423612_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 321221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1690059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001690059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2620844 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2620844 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl098985.1_28-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1690059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl098985.1_28-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1690059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2620844 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2620844 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0