Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01278423_m1
          See other CHP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chp2
          Gene Name:
          calcineurin-like EF hand protein 2
          Gene Aliases:
          2010110P09Rik, Cbhp2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 122208621 - 122222539 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01278423_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Chp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027363.1 NP_081639.1 5 - 6 624 71
          GenBank mRNA AK008392.1 - 5 - 6 458 71
          BC119202.1 - 5 - 6 624 8733951 71
          BC119204.1 - 5 - 6 624 8733953 71

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001754.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          sodium ion transport
          regulation of pH
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of phosphatase activity
          protein transport
          positive regulation of protein import into nucleus
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade
          cellular response to calcium ion
          calcium ion binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958442 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 405489 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P334318 AK008392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25477965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25478008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05947066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06606483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06416244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05952937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06427308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06427307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06152951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06637099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25478000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06554737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06652346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25477949 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557172 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557166 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557171 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557174 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557167 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557168 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557169 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557170 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431130_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10557165 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431130_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431130_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70261_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70261_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700014970.mm.1 TC0700001754.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700014970.mm.1 NM_027363.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700014970.mm.1 NM_027363.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1431130_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431130_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167236_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167236_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431130_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431130_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 653599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255534 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255534 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2696163 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0