Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01279969_s1
          See other OLFR112 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr112
          Gene Name:
          olfactory receptor 112
          Gene Aliases:
          4930580F03Rik, MOR218-4
          Chromosome Location:
          Chr.17: 37563140 - 37569696 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01279969_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr112
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013575.4 NP_001013593.2 3 2659 163
          GenBank mRNA AK016338.1 - 5 1156 163
          AK029968.1 - 3 2657 163

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr112

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 850343 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429864 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 188831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P121241 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31169223 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P121241 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 AK016338.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 AK029968.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139716 NM_001013575.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P121241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31169243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13537901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13458787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31169220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445166 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450891 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450890 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450889 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445170 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454098_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10445165 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10445169 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454098_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454098_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 258096_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 258096_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019589.mm.1 NM_001013575.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019589.mm.1 NM_001013575.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019589.mm.1 TC1700002073.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019590.mm.1 NM_001013575.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019590.mm.1 NM_001013575.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019590.mm.1 TC1700002073.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454098_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454098_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454098_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454098_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 690941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104760161 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104760161 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2707556 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2707556 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2549755 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104760161 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104760161 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2549755 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0