Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01280316_s1
          See other OLFR549 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr549
          Gene Name:
          olfactory receptor 549
          Gene Aliases:
          MOR31-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102554286 - 102555236 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01280316_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr549
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147101.2 NP_667312.2 1 844 98
          GenBank mRNA BC100691.1 - 1 843 98
          BC100692.1 - 1 843 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr549

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125564 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125564 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 BC100692.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 NM_147101.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P130686 BC100691.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128071 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25379488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06323638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06375381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06622452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06378042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06121194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06287609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25379394 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555721 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555720 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012684.mm.1 TC0700001459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012684.mm.1 NM_147101.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012684.mm.1 NM_147101.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 800949 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6980632 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6980632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006980632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2713593 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2713593 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259105.1_249-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6980632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259105.1_249-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6980632 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2713593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2798097 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2713593 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2798097 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0