Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01280730_s1
          See other OLFR1226 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1226
          Gene Name:
          olfactory receptor 1226
          Gene Aliases:
          MOR233-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89193100 - 89194032 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01280730_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1226
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146967.1 NP_667178.1 1 876 97
          GenBank mRNA BC106781.1 - 1 876 40040933 97
          BC106782.1 - 1 876 40040934 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1226

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2168178 BC106782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2168178 NM_146967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2168178 BC106781.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 837888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333118 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333318 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 450651 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134503 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135841 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 125331 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 77472 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86527 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 150028 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159989 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148416 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118918 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2168178 BC106782.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2168178 NM_146967.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2168178 BC106781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P453826 BC106782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P453826 NM_146967.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P453826 BC106781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21412983 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148416 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118918 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159989 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453826 BC106782.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453826 NM_146967.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P453826 BC106781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110214 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148416 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118918 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413002 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02221210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02087804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01465006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413004 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02087807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01555358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01746528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484802 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484801 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 419122 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2634806 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2634806 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4286.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200026 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4286.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200026 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2634806 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2634806 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0