Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01280848_s1
          See other OLFR601 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr601
          Gene Name:
          olfactory receptor 601
          Gene Aliases:
          MOR24-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103358224 - 103359213 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01280848_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr601
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146314.2 NP_666426.2 1 920 89
          GenBank mRNA BC131956.1 - 1 920 40130233 89
          BC131958.1 - 1 920 40130235 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr601

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P142158 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383007 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P142158 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 NM_146314.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 BC131956.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P233018 BC131958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P300401 NM_001011854.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127382 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102034 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P142158 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06053513 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06557063 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06053517 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06053522 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06557062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06497611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383039 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566210 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566209 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 628292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2060278 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2060278 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002060278 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256141 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256141 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8880.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2060278 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8880.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2060278 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1256141 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256141 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0