Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01281312_s1
          See other OLFR606 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr606
          Gene Name:
          olfactory receptor 606
          Gene Aliases:
          MOR17-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103451339 - 103452298 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01281312_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr606
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147094.1 NP_667305.1 1 564 113

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr606

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1994358 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174427 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1994358 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174427 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P111223 NM_147094.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106519 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06309481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06510587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06448613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383355 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555792 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 418429 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2350576 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002350576 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2741953 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2741953 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32269.1.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2350576 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32269.1.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2350576 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2741953 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2741953 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0