Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01282781_m1
          See other PIK3R1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pik3r1
          Gene Name:
          phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha)
          Gene Aliases:
          PI3K, p50alpha, p55alpha, p85alpha
          Chromosome Location:
          Chr.13: 101680761 - 101768217 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01282781_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pik3r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024955.2 NP_001020126.1 2 - 3 545 74
          NM_001077495.2 NP_001070963.1 8 - 9 1634 74
          GenBank mRNA AK046259.1 - 2 - 3 546 74
          BC026146.1 - 8 - 9 1615 3979333 74
          BC051106.1 - 2 - 3 245 5031261 74
          CB519962.1 - 2 - 3 177 74
          U50413.1 - 8 - 9 1587 74
          U50414.1 - 2 - 3 355 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002553.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pik3r1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular glucose homeostasis
          positive regulation of protein phosphorylation
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          glucose metabolic process
          protein phosphorylation
          transport
          negative regulation of cell adhesion
          signal transduction
          insulin receptor signaling pathway
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of heart rate
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          protein transport
          negative regulation of cell-cell adhesion
          B cell differentiation
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          response to insulin
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of RNA splicing
          cellular response to UV
          response to endoplasmic reticulum stress
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          positive regulation of transcription factor import into nucleus
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          positive regulation of myoblast differentiation
          negative regulation of osteoclast differentiation
          negative regulation of blood pressure
          negative regulation of proteolysis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          phosphatidylinositol phosphorylation
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          protein stabilization
          response to glucocorticoid
          regulation of stress fiber assembly
          NFAT protein import into nucleus
          response to cAMP
          growth hormone receptor signaling pathway
          regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response
          receptor binding
          insulin receptor binding
          insulin-like growth factor receptor binding
          platelet-derived growth factor receptor binding
          neurotrophin TRKA receptor binding
          protein binding
          calmodulin binding
          protein C-terminus binding
          transcription factor binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          protein domain specific binding
          estrogen receptor binding
          receptor tyrosine kinase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding
          ErbB-3 class receptor binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          insulin binding
          insulin receptor substrate binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase regulator activity
          protein heterodimerization activity
          ATPase binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 406238 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline