Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01288318_m1
          See other A330076H08RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A330076H08Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A330076H08 gene
          Gene Aliases:
          Mirh1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 61943901 - 61982303 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01288318_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A330076H08Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015599.2 3 - 4 496 83
          GenBank mRNA AK036297.1 - 3 - 4 497 83
          AK038438.1 - 550 83
          AK039637.1 - 3 - 4 524 83
          AK080655.2 - 553 83
          AK083195.1 - 3 - 4 549 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003387.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 662899 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 224448 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 971584 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 824755 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 941553 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 213624 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 43873 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 152647 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 26964 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 775960 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 189018 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 401225 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 28737 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 426890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 774225 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 374542 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 820771 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 89905 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 479569 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 851925 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 748676 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 393612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 73685 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 264121 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 534558 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894791 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 392408 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 617516 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 945923 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 34756 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 136101 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 136383 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 114887 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06214830 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06214789 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06214806 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06214852 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P386879 AK083195.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P386879 AK036297.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P386879 AK039637.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P386879 NR_015599.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P652778 AK082028.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P652778 AK048029.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P652778 AK038438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P652778 AK043162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108892 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06214852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06513865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25167115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457557_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456402_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456402_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457557_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456402_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457557_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028947.mm.1 NR_015599.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028947.mm.1 NR_015599.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028947.mm.1 TC0700003387.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028948.mm.1 NR_015599.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028948.mm.1 NR_015599.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700028948.mm.1 TC0700003387.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1457557_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456402_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457557_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456402_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138423_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138423_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457557_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456402_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456402_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457557_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104920048 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103800446 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline