Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01288847_s1
          See other OLFR1390 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1390
          Gene Name:
          olfactory receptor 1390
          Gene Aliases:
          MOR256-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 49340534 - 49341469 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01288847_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1390
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147065.1 NP_667276.1 1 418 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000506.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1390

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P138662 NM_147065.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100496 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P138662 NM_147065.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782660 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782648 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782670 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100496 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138662 NM_147065.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100496 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729250 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729240 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729254 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729245 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09729239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782603 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09729236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09410051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09331998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09432990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09729221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09729235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09410046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09729225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782668 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375552 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375551 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003894.mm.1 NM_147065.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003894.mm.1 NM_147065.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003894.mm.1 TC1100000506.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 720522 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2863514 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2863514 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline