Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01291654_m1
          See other 1700125G22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700125G22Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700125G22 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 27154026 - 27157019 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01291654_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: 1700125G22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040548.1 2 - 3 476 67
          GenBank mRNA AK007279.1 - 2 - 3 476 67

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000158.mm.1
          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000887.rn

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 85207 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 630315 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131696 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131696 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1099476 AK007279.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121452 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02462933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22009740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000771.mm.1 NR_040548.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000771.mm.1 NR_040548.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000771.mm.1 TC0300000158.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000773.mm.1 NR_040548.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000773.mm.1 NR_040548.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000773.mm.1 TC0300000158.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000770.mm.1 NR_040548.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000770.mm.1 NR_040548.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000770.mm.1 TC0300000158.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000775.mm.1 NR_040548.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000775.mm.1 NR_040548.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300000775.mm.1 TC0300000158.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 399608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105360537 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline