Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01292066_g1
          See other 1700086L19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700086L19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700086L19 gene
          Gene Aliases:
          1700006L05Rik, AU016007
          Chromosome Location:
          Chr.12: 74284276 - 74295950 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01292066_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700086L19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_030733.1 1 - 2 181 93
          NR_030734.1 1 - 2 181 93
          NR_030735.1 1 - 2 181 93
          GenBank mRNA AK007020.1 - 1 - 2 177 93
          BG083361.2 - 1 - 2 168 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000660.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P136535 BG083361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P136535 NR_030734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P136535 NR_030733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P136535 AK005679.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 436185 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 77645 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 238074 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 36292 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143663 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143663 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07666359 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150436 BQ175117.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150436 NR_030734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150436 NR_030733.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150436 NR_030735.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150436 AK005679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10085938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542525 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542476 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09921265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542482 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542534 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10436610 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542480 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10294536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10085943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09921268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542473 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820709 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542532 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10294545 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542492 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09820710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542478 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28542527 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09799292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10085930 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396468 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396467 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455085_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10396466 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455085_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455085_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74284_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74284_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030733.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030733.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030734.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030734.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030735.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 NR_030735.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004545.mm.1 TC1200000660.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004548.mm.1 NR_030733.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004548.mm.1 NR_030733.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004548.mm.1 NR_030734.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004548.mm.1 NR_030734.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004548.mm.1 TC1200000660.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030733.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030733.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030734.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030734.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030735.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 NR_030735.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004544.mm.1 TC1200000660.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455085_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455085_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165621_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165621_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455085_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455085_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2761449 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2761449 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline