Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01293236_m1
          See other LRRC34 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrc34
          Gene Name:
          leucine rich repeat containing 34
          Gene Aliases:
          1700007J06Rik, SPATA34
          Chromosome Location:
          Chr.3: 30624267 - 30647818 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01293236_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Lrrc34
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027941.1 NP_082217.1 10 - 11 1208 100
          GenBank mRNA AK005720.1 - 10 - 11 1260 100
          BC100519.1 - 10 - 11 1208 30919449 100
          BC116419.1 - 9 - 10 1041 100
          BC116420.1 - 9 - 10 1048 40103399 100
          JF934738.1 - 10 - 11 1159 100

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300001787.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 267107 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582517 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301345 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 200970 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 962543 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 388629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 600592 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 873128 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 381734 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899686 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 583079 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 430727 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 557147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 622901 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 125934 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 14383 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 110202 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156754 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105030 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156754 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04861554 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105030 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 AK005720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 BC100519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401024 NM_027941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102671 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105030 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156754 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792237 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792244 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792229 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792234 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792243 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02683404 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02683407 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792235 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02792236 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02457733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22029371 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02659606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02978639 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02825353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02701242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02918517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02918519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02749626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029529 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02792235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02871251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02978635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02701238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22029480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497624 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497631 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497625 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497626 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497629 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497634 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497623 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497627 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491245 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497630 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429366_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10497622 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10491243 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429366_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429366_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71827_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71827_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013811.mm.1 NM_027941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013811.mm.1 NM_027941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013811.mm.1 TC0300001787.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013809.mm.1 NM_027941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013809.mm.1 NM_027941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013809.mm.1 TC0300001787.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013810.mm.1 NM_027941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013810.mm.1 NM_027941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300013810.mm.1 TC0300001787.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429366_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429366_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429366_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429366_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 357217 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2519746 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2786469 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2786469 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0